Merck
H3135
Sigma-Aldrich
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
保管温度
−20°C
基質
Substrate for angiotensin I converting enzyme
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Kasahara, Y. and Ashimara, Y.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)