Merck
H3042
Sigma-Aldrich
ヘモプレッシン トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
L-プロリル-L-バリル-L-アスパラギニル-L-フェニルアラニル-L-リシル-L-フェニルアラニル-L-ロイシル-L-セリル-L-ヒスチジン トリフルオロアセタート塩, Pro-Val-Asn-Phe-Lys-Phe-Leu-Ser-His トリフルオロアセタート塩, ヘモプレッシン ラット由来, ヘモプレッシン ラット脳由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H77N13O12 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
1088.26 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
H2O: ≥2 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CCCN3)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]cn4)C(O)=O
InChI
1S/C53H77N13O12.C2HF3O2/c1-30(2)22-37(47(71)65-42(28-67)51(75)64-41(53(77)78)25-34-27-56-29-58-34)60-49(73)39(24-33-16-9-6-10-17-33)61-46(70)36(18-11-12-20-54)59-48(72)38(23-32-14-7-5-8-15-32)62-50(74)40(26-43(55)68)63-52(76)44(31(3)4)66-45(69)35-19-13-21-57-35;3-2(4,5)1(6)7/h5-10,14-17,27,29-31,35-42,44,57,67H,11-13,18-26,28,54H2,1-4H3,(H2,55,68)(H,56,58)(H,59,72)(H,60,73)(H,61,70)(H,62,74)(H,63,76)(H,64,75)(H,65,71)(H,66,69)(H,77,78);(H,6,7)/t35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,44-;/m0./s1
InChI Key
FXBODCREWDDYNR-DFZCIRLNSA-N
生物化学的/生理学的作用
ヘモプレシンは、ヘモグロビンから派生した内在性ノナペプチドで、降圧作用があります。ヘモプレシンは、食欲を低下させ、カンナビノイドCB1逆作動薬として作用します。CB(1)受容体によるシグナル伝達を遮断しますが、他のA Gタンパク質共役受容体(密接に関連するCB(2)など)ファミリーに属する受容体によるシグナル伝達は遮断しません。
特徴および利点
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H3042-1MG:
H3042-BULK:
H3042-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.