分子量
antigen ~40 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXC4
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human HOXC4
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXC4
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HOXC4(3221)
mouse ... Hoxc4(15423)
rat ... Hoxc4(24459)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
H1666-200UL:
H1666-25UL:
H1666-VAR:
H1666-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)