Merck
H1265
Sigma-Aldrich
シス-3-ヘキセン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1719712
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
3.45 (vs air)
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
InChI Key
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their