Merck
GW22899
Sigma-Aldrich
抗RGS11抗体 ニワトリ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗Gタンパク質シグナル伝達調節因子11(Regulator of G-protein signaling 7)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Genway 15-288-22899
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... RGS11(8786)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 34452688, sequence 111-246
Recombinant regulator of G-protein signalling 11 isoform 1
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW22899-VAR:
GW22899-BULK:
GW22899-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)