安全性情報
GW22193F
Sigma-Aldrich
抗DNAL4抗体 ニワトリ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Genway 15-288-22193F
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNAL4(10126)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 5031667, sequence 1-105
Recombinant dynein light chain 4, axonemal
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW22193F-BULK:
GW22193F-50UG:
GW22193F-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)