Merck
GW22095B
Sigma-Aldrich
Anti-NOA36 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Genway 15-288-22095B
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF330(27309)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 7657196, sequence 131-320
Recombinant zinc finger protein 330
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW22095B-VAR:
GW22095B-50UG:
GW22095B-BULK:
試験成績書(COA)