Merck
GN781287
Greiner microplate
384 well, conical bottom, white
別名:
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
white
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Greiner 781287
利用可能性
available only in China
サイズ
384 wells
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
  • Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
  • Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Features alphanumeric well coding for identification.
  • Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)