Merck
GN780280
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 2.2 mL, conical (V) bottom, translucent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
polypropylene
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Greiner 780280
利用可能性
available only in China
サイズ
96 wells
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)