Merck
GN780275
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 2.0 mL, conical (V) bottom, green
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Greiner 780275
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH