Merck
GN767001
Greiner Multiwell Strips
medium binding, round bottom (8 well), non-sterile
別名:
Greinerマルチウェルストリップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
無菌性
non-sterile
包装
pack of 400 ea
メーカー/製品名
Greiner 767001
利用可能性
available only in China
サイズ
8 well
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Both medium-binding and high binding are offered. High binding plates and strips are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding are suggested.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)