Merck
GN683271
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.2 mL, assorted colors, flat cap
別名:
Greiner PCR tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
polypropylene
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Greiner 683271
利用可能性
available only in China
テクニック
PCR: suitable
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner PCR用チューブの壁は薄くできているため、サーマルサイクラーのブロックと反応混合物の間の熱移動が促進されます。これらのPCR用チューブは、RNase/DNaseを含有しないことが保証されており、発熱性物質も含有しません。