MXP 11,488.00
出荷予定日April 27, 2025
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Greiner 665102
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | SRP0437 | SRP0258 | SRP0436 |
---|---|---|---|
assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥30% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥30% (SDS-PAGE) |
biological source rat | biological source rat | biological source human | biological source rat |
recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)