Merck
GN651580
Greiner ThermoQuick microplate
96 well, Type 5 for Techne-96, no skirt, transparent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
特徴
skirt: no
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Greiner 651580
利用可能性
available only in China
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)