包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Greiner 445835
利用可能性
available only in China
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The HTA™multifunctional High-Throughput microArraying in Slide Format. 3-D Amino surface meets the needs of DNA, protein and tissue immobilisation. The HTA™ 1 can be used for the processing of one sample. The HTA™ 12 are partitioned into 12 flat compartments, each with a printable surface of 6×6 mm and a low well rim of 0.5 mm. Twelve samples can be processed simultaneously. Combine the advantages of the universal microplate platform with microarrays for diagnostic applications due to identical well geometry compared with a standard 96-well microplate.
法的情報
HTA is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)