Merck
GN227283
Greiner 遠心管
50 mL, 30 x 115 mm, blue cap, conical bottom, light protection
別名:
Greiner 遠心管
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
物質
polypropylene tube
無菌性
sterile
包装
pack of 300 ea
メーカー/製品名
Greiner 227283
利用可能性
available only in China
colorless tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グライナー遠心管
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。