Merck
GN126280
Greiner Cryo.sバイアル
2 mL 12.5 x 47 mm, sterile
別名:
Greiner 凍結保存バイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
物質
round bottom polypropylene
無菌性
sterile (DNAse and RNAse free)
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Greiner 126280
利用可能性
available only in China
テクニック
cryopreservation: suitable
容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GreinerのCryo.S凍結バイアルは放射線滅菌されており、DNアーゼおよびRNアーゼは含まれていません。LAL法により発熱性物質は含まれていません。バイアルおよびキャップはポリプロピレン製です。キャップは様々な色を取り揃えています。各サイズ500個にキャップインサート150個、各サイズ300個にキャップインサート100個付きです。
法的情報
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH