メーカー/製品名
Cytiva Article No. 80-6067-27
Cytiva ID2212-1,0-1
ゲルサイズ
25 cm × 20 cm
詳細
Rquires no assembly, the two glass plates are attached along one edge by a flexible silicone rubber hinge and the spacers, 1.0- or 1.5-mm thick, are permanently attached to one of the glass plates. No clamps or tape are required in the DALT multi-gel casting unit.
法的情報
Ettan is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)