Merck
GE80-6466-65
GE Ettan DALT precast gel cassette
gel size 26 cm × 20 cm × 0.1 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80-6466-65
Cytiva Article No. 80-6466-65
ゲルサイズ
26 cm × 20 cm × 0.1 cm
詳細
Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage. To be used with DALT is an integrated system for reproducible high resolution, high throughput 2-D electrophoresis.
法的情報
Ettan is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
関連コンテンツ
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels