Merck
GE80-6444-23
Blot processing tray pack for Processor Plus
pack of 1 kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
特徴
wetted part: no
包装
pack of 1 kit
メーカー/製品名
Cytiva 80644423
パラメーター
4-40 °C temp. range
詳細
Blot Processing Tray Pack
Processor Plus is a novel fluid delivery system that automates acrylamide gel staining and western blot processing. Changing from one application to the other is achieved by a fast, simple switch of a tray.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)