Merck
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.13
フォーム
prepacked column
クロスリンク
cross-linked
包装
pack of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 29400460
保管条件
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
パラメーター
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
Matrix
(High-flow agarose)
マトリックス活性基
CH2CH2 CH2SO3-
粒径
(40 µm)
キャパシティ
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
分離法
cation exchange
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)