buffered aqueous solution
使用法
sufficient for 10 blots
分子量
antigen apparent mol wt 55 kDa
化学種の反応性
rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 20 μg using 150 μL dodecylsulfate extracts of rat forebrains
western blot: 1:1,000 using rat forebrain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
rat ... Gabra5(29707)
免疫原
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G9294-1VL-PW:
G9294-1VL:
G9294-VAR:
G9294-BULK:
試験成績書(COA)