安全性情報
G8660
Sigma-Aldrich
Gastrointestinal Tumor Antigen from human fluids
≥50,000 units/mL, buffered aqueous solution
別名:
Cancer-associated, Ca 19-9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
human fluids
形状
buffered aqueous solution
濃度
≥50,000 units/mL
保管温度
−20°C
品質
Highly purified
単位の定義
1ユニットは、CIS-RIA法を用いて調製した対照抗原に関する任意の量としています。
物理的形状
0.15 M PBS溶液(pH 7.4, 0.1%アジ化ナトリウム含有)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
G8660-BULK:
G8660-5KU:
G8660-VAR:
G8660-1KU:
試験成績書(COA)