Merck
G8653
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 γ-ベンジルエステル
別名:
L-グルタミン酸 5-ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
237.25
Beilstein:
1885646
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
white to off-white
mp
181-182 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N