Merck
G8523
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗成長ホルモン抗体 マウス宿主抗体
clone GH-C2, ascites fluid
別名:
抗hGH抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
GH-C2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
radioimmunoassay: 1:1,200
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
特異性
本抗体は、RIA, ELISAにおいて、天然およびリコンビナントhGHと特異的に反応します。黄体形成ホルモン (LH)、甲状腺刺激ホルモン (TSH)、グルカゴン、ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG)、ヒト胎盤性ラクトゲン (HPL)、インスリン、プロラクチンとの交差反応性は認められません。
免疫原
リコンビナントhGH
物理的形状
希釈腹水液 (1%BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有) 。