Merck
G7640
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid ethyl ester
別名:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H47NO4
CAS番号:
分子量:
461.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
詳細
anionic
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OCC)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2