製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (titration)
不純物
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
損失
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
4.5-6.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.072 at 280 in H2O at 1 M
≤0.075 at 260 in H2O at 1 M
SMILES記法
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC15A1(6564)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G7278-250G:
G7278-50G:
G7278-VAR:
G7278-10G:
G7278-BULK:
試験成績書(COA)