Merck
G5537
Sigma-Aldrich
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
lyophilized powder, 70-140 units/mg protein
別名:
D-グリセルアルデヒド 3-リン酸:NAD+オキシドレダクターゼ(リン酸化), GAPDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
形状
lyophilized powder
比活性
70-140 units/mg protein
組成
Protein, 30-70% biuret
その他の活性
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate as part of glycolysis. It has also been shown to have roles in initiation of apoptosis, transcription activation and the shuttling of ER to Golgi vesicles<<<,New>>>.
単位の定義
1 unitは、pH 7.6、25°C、1分間で、3-ホスホグリセリン酸ホスホキナーゼとの共役系において、1.0 μmoleの3-ホスホグリセリン酸をD-グリセルアルデヒド3-リン酸に還元します。
物理的形状
トレハロース、クエン酸、およびDTTで安定化された、硫酸塩を含まない凍結乾燥粉末です。わずかな硫酸塩しか必要としない系に有用です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5537-BULK:
G5537-100UN:
G5537-1KU:
G5537-500UN:
G5537-VAR:
G5537-5KU:
試験成績書(COA)