Merck
G5297
Sigma-Aldrich
Glp-Asn-Pro-d-Tyr-d-Trp-NH2
≥98% (HPLC), solid
別名:
JAK4D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40N8O8
CAS番号:
分子量:
688.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
white
溶解性
H2O: >2 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(N)=O
InChI
1S/C34H40N8O8/c35-28(44)16-26(41-31(47)23-11-12-29(45)38-23)34(50)42-13-3-6-27(42)33(49)40-25(14-18-7-9-20(43)10-8-18)32(48)39-24(30(36)46)15-19-17-37-22-5-2-1-4-21(19)22/h1-2,4-5,7-10,17,23-27,37,43H,3,6,11-16H2,(H2,35,44)(H2,36,46)(H,38,45)(H,39,48)(H,40,49)(H,41,47)/t23-,24+,25+,26-,27-/m0/s1
InChI Key
SZQSOKVXBMULDL-VQHLWIOESA-N
遺伝子情報
Amino Acid Sequence
Glp-Asn-Pro-Tyr-Trp-NH2
生物化学的/生理学的作用
合成ペプチドGlp–Asn–Pro–d-Tyr–d-TrpNH2は、ラットにおいてTRHの中枢作用を擬似的に再現するとともに増幅しますが、TSHの放出はありません。また、薬理学的にデュアルな活性を有しており、ラット海馬と大脳皮質ではTRH-DEを阻害してnM濃度のアフィニティーでTRHレセプターと結合していますが、下垂体のほかTRHレセプター1(TRHR1)やTRHレセプター2(TRHR2)を発現する異種細胞には作用しません。このペプチドは、CNSにおけるTRH作用の役割を調べる方法として強力な手段であるとともに、TRHにもとづいた神経疾患の新しい治療法を開発するための踏み台になると考えられています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2