Merck
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O3 · HBr
CAS番号:
分子量:
313.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3