Merck
G4027
Sigma-Aldrich
D-(+)-グリセリン酸 ヘミカルシウム塩 一水和物
lyophilized powder
別名:
(R)-2,3-ジヒドロキシプロパン酸 ヘミカルシウム塩, D-2,3-ジヒドロキシプロパン酸 ヘミカルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5O4 · 0.5Ca · H2O
CAS番号:
分子量:
143.12
Beilstein:
6119062
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
lyophilized powder
mp
~141 °C (dec.)
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4027-VAR:
G4027-25MG:
G4027-100MG:
G4027-BULK:
G4027-1G:
G4027-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)