Merck
G3410
Sigma-Aldrich
γ-Glu-Cys-β-naphthylamide, oxidized
≥97% (TLC)
別名:
(γ-Glu-Cys-β−NA)2, Bis(des-Gly)Glutathione-β−NA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H40N6O8S2
CAS番号:
分子量:
748.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3)C(O)=O
InChI
1S/C36H40N6O8S2/c37-27(35(47)48)13-15-31(43)41-29(33(45)39-25-11-9-21-5-1-3-7-23(21)17-25)19-51-52-20-30(42-32(44)16-14-28(38)36(49)50)34(46)40-26-12-10-22-6-2-4-8-24(22)18-26/h1-12,17-18,27-30H,13-16,19-20,37-38H2,(H,39,45)(H,40,46)(H,41,43)(H,42,44)(H,47,48)(H,49,50)/t27-,28-,29-,30-/m0/s1
InChI Key
DZBNLMYXPGRVSQ-KRCBVYEFSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3