Merck
G3399
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-3H(N)
aqueous ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC3H2[CHOH]4CHO
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
aqueous ethanol solution
標識化の程度
25-50 Ci/mmol
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
包装
血清ボトル入り
物理的形状
Ethanol: water (9:1) solution