Merck
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
239.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)