スキップする
G2000
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthol AS-LC
別名:
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthalene-3-carboxylic acid (2,5-dimethoxy-4-chloroanilide, Naphthol AS-LC β-D-galactoside
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H26ClNO9
CAS番号:
分子量:
519.93
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)c(OC)cc1Cl
InChI
1S/C25H26ClNO9/c1-33-18-10-16(19(34-2)9-15(18)26)27-24(32)14-7-12-5-3-4-6-13(12)8-17(14)35-25-23(31)22(30)21(29)20(11-28)36-25/h3-10,20-23,25,28-31H,11H2,1-2H3,(H,27,32)
InChI key
UJPWFVGXQNDAFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the histochemical demonstration of galactosidase.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
G2000-100MG: + G2000-250MG: + G2000-BULK: + G2000-1G: + G2000-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)