solid
光学活性
[α]23/D +23.2°, c = 0.73 in 6 M HCl(lit.)
色
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
SMILES記法
C[C@H](C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)2-4(7)6(10)11/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
InChI Key
KRKRAOXTGDJWNI-DMTCNVIQSA-N
遺伝子情報
human ... GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Slc1a2(29482)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G137-BULK:
G137-VAR:
G137-5MG:
G137-1MG:
試験成績書(COA)