Merck
F9761
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-1-deoxy-D-fructose
~98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11FO5
CAS番号:
分子量:
182.15
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98% (TLC)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h4-6,8,10-12H,1-2H2
InChI Key
RSKQTWRWSVXAHS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)