Merck
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
別名:
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O15
CAS番号:
分子量:
488.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
human milk
アッセイ
≥95% (HPAE/PAD)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
関連事項
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.