Merck
F7767
Sigma-Aldrich
Fibrinopeptide B-Tyr
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C75H102N20O27
CAS番号:
分子量:
1715.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F7767-BULK:
F7767-250UG:
F7767-1MG:
試験成績書(COA)