Merck
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
別名:
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO4
CAS番号:
分子量:
401.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24