Merck
F7125
Sigma-Aldrich
6-アミノフルオレセイン
~95% (HPLC)
別名:
フルオレセインアミン アイソマーII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13NO5
CAS番号:
分子量:
347.32
Beilstein:
51708
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
~95% (HPLC)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI Key
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
6-アミノフルオレセインは、「バッキーソーム」というフラーレンベースのリポソームのナノ構造の蛍光標識試薬として有用であることが確認されています。本製品は0.1 N NaOHに溶かすと、最大吸光度490 nmから定量可能です。また、脱炭酸して6 N HCl(110°Cで24時間絶えず煮沸して調製)に溶かすと、最大吸光度454 nmから定量可能です。アルデヒド基はタンパク質の酸化ダメージにより形成されますが、これは脱炭酸6-アミノフルオレセイン標識により検出可能です。
その他情報
注:フルオレサミンとの混同にご注意ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F7125-500MG:
F7125-5G:
F7125-BULK:
F7125-1G:
F7125-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)