Merck
F6000
Sigma-Aldrich
[2,2′]-Furildioxime mixed isomers hydrate
別名:
[2,2’]-Furildioxime monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O4
CAS番号:
分子量:
220.18
Beilstein:
85894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
保管温度
−20°C
SMILES記法
O\N=C(c1ccco1)/C(=N\O)c2ccco2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6000-BULK:
F6000-5G:
F6000-1G:
試験成績書(COA)