Merck
F5051
Corning® FiltrEX 96ウェルフィルタープレート
96 well, PVDF membrane, pore size 0.2 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
PVDF membrane
polystyrene
rectangular bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
無菌性
sterile
特徴
lid: no
plate format: 96 well filter plate, standard
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3505
最大容量
350 μL
有効容積
350 μL
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® FiltrEX 96ウェルフィルタープレート
グラスファイバーフィルタープレート(CLS3510、CLS3511)は、プラスミド単離、DNA精製、受容体/リガンド結合アッセイなどの様々な用途に使用できます。低結合性親水性PVDF膜フィルタープレート(CLS3504、CLS3505)は、タンパク質キナーゼアッセイやビーズおよび樹脂ベースの分離アッセイに適しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)