表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥10,800 |
1 g | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥67,700 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥180,000 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥721,000 |
この商品について
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
48.4 kDa
product line
BioReagent
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
48.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
ウシ胎児血清から得られたフェチュインは、血漿糖タンパク質です。肝臓と脂肪組織が生成する64 kDaの糖タンパク質です。
フェチュインとして使用されるFBS由来の糖タンパク質は、胚性癌細胞の培養において無血清F12培地(インスリン、トランスフェリンおよび2-メルカプトエタノールとともに)を補うために500 mg/mL濃度で使用されています。
フェチュインとして使用されるFBS由来の糖タンパク質は、胚性癌細胞の培養において無血清F12培地(インスリン、トランスフェリンおよび2-メルカプトエタノールとともに)を補うために500 mg/mL濃度で使用されています。
Application
ウシ胎児血清から得られるフェチュインは次の目的に使用されています:
- ノイラミダーゼ活性測定のための基質として
- シアリダーゼが示す特異性の検証
- mカルパイン安定化
Biochem/physiol Actions
フェチュインはインスリン受容体であるチロシンキナーゼへの阻害剤として機能し、骨リモデリングとカルシウム代謝を低下させます。 フェチュインは血管石灰化、インスリン抵抗性、プロテアーゼ活性コントロール、ケラチノサイト移動、乳房腫瘍の細胞増殖信号などの調節を行います。また、神経変性疾患のバイオマーカーとして機能します。 フェチュインを抗炎症特性を示します。
Preparation Note
この製品は、Pederson, K.O., J. Phys. and Colloid Chem., 51, 164 (1947)の方法により、ウシ胎児血清の硫安分画から調製されています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid |
| mol wt 48.4 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility water: 50 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤0.3% free N-acetylneuraminic acid | impurities ≤0.3% free N-acetylneuraminic acid | impurities ~0.2% free N-acetylneuraminic acid | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フェチュイン from fetal bovine serum
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)