コンテンツへスキップ
F2153
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-4 antibody produced in mouse
clone 19805.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19805.11, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF4(2249)
Immunogen
recombinant human fibroblast growth factor-4.
Biochem/physiol Actions
The antibody does not cross-react with bovine FGF-acidic, recombinant human FGF-acidic, bovine FGF-basic, recombinant human FGF-basic, and recombinant human β-ECGF.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Preparation Note
Purified using protein A
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F2153-.5MG: + F2153-BULK: + F2153-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)