Merck
F1928
Sigma-Aldrich
Farnesyl triphosphate ammonium salt solution
≥95% (TLC), methanol:ammonia solution
別名:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl triphosphate ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29O10P3 · 4NH3
分子量:
530.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
methanol:ammonia solution
包装
vial of 200 μg
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H29O10P3.4H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-27(19,20)25-28(21,22)24-26(16,17)18;;;;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H,21,22)(H2,16,17,18);4*1H3/b14-9+,15-11+;;;;
InChI Key
PKNKGXPLZFBJFK-OBMCCXAOSA-N
その他情報
Possibly involved in isoprenoid metabolism
物理的形状
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)