SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)CCC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
InChI Key
POPFMWWJOGLOIF-CCRGDLLISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1642-250MG:
F1642-50MG:
F1642-VAR:
F1642-BULK:
F1642-10MG:
試験成績書(COA)