分子量
antigen 45 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HEK 293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK 293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FEN1(2237)
mouse ... Fen1(14156)
rat ... Fen1(84490)
免疫原
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F1305-25UL:
F1305-200UL:
F1305-VAR:
F1305-BULK:
試験成績書(COA)