Merck
F1028
Farnesyl pyrophosphate-[1-3H(N)] triammonium salt
aqueous ethanol solution
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H37N3O7P2
CAS番号:
分子量:
433.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
Packaging
Packaged under Nitrogen
Physical form
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)