スキップする
F0806
第IX因子 ヒト
aqueous glycerol solution, ≥145 units/mg protein
別名:
クリスマス因子, 血漿トロンボプラスチン成分
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 μg
カートの在庫状況を確認する
¥46,500
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
aqueous glycerol solution
Biological source:
human
Mol wt:
55 kDa
¥46,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
form
aqueous glycerol solution
specific activity
≥145 units/mg protein
mol wt
55 kDa
technique(s)
ligand binding assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F9(2158)
General description
第IX因子は55 kDaの単鎖、ビタミンK依存性、血漿中のチモーゲンで、内因性および外因性の血液凝固系において重要な役割を果たしています。
Application
Factor IX is plasma zymogen key to blood coagulation systems. It has been used in studies of portal vein thrombosis (PVT) in hepatocellular carcinoma (HCC). It has been found that abnormalities in factor IX contribute to PVT in HCC patients. Additionally, it has been used in studies of changes in the coagulation system in patients with inflammatory bowel disease (IBD).
Physical form
50%(v/v)グリセロール含有水溶液。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.4、37°Cの正常ヒト血漿1.0 mL中の第IX因子活性と等しい酵素活性です。
この因子の機能についてはCoagulation Cascadeをご参照ください。
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
233279233480233490
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
human
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
form
aqueous glycerol solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mol wt
55 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
specific activity
≥145 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥170 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥20 units/mg protein
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F0806-100UG: + F0806-100UG-PW: + F0806-VAR: + F0806-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)